Description
- pH/mV-indgang med 24 bit transducer Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-stikindsats RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
- Ventil: PTFE/ETFE
- Cylinder: borosilikatglas 3.3 (DURAN™ )
- Slanger: FEP, blå
- Meget synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler
- Med nye udskiftelige moduler, hvor alle relevante reagens- og enhedsdata kan gemmes
- Kan udvides takket være 2 x USB-vært, 1 x USB-pc, 1 LAN og 2 x RS232-porte. Tilslutningsmuligheder er f.eks USB tastatur, USB printer, stregkodelæser, USB flashdrev, balancer, pc og mere SI Analytics enheder såsom stempelburetter og prøveskiftere
- Lagring af resultater ved hjælp af via USB port (PDF– og CSV-format) inklusive metodeoverførsel
- Med standardmetoder til potentiometrisk og KF-titrering
- Anden digital måleport til intelligente digitale sensorer (IDS )
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed (mV) | 0,1/0,1 =± 1 Digital |
| Display Type | 3,5 tommer -1/4 VGA TFT-skærm med 320x240 pixels |
| Inkluderer | To måleindgange, magnetomrører og TitriSoft 3.2 |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TitroLine™ 7800 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -40 °C til +125 °C |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 29.6 x 15.3 x 45 cm |