Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 KF Modul Titrator med 10 mL udskifteligt hoved
Artikelnummer. 15514923 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Område (pH):
-3,0 til 18,00 til 0,002± 1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
15514923 -3,0 til 18,00 til 0,002± 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 15514923 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220940
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Automatisk titrator til udskiftelige hoveder til både potentiometrisk titrering og volumetrisk KF-titrering. De TitroLine™ 7750 kombinerer funktionerne i den potentiometriske titrator TitroLine™ 7000 og den volumetriske Karl Fischer titrator TitroLine™ 7500.
  • Høj synlighed, fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler
  • Reagensdata opbevares sikkert i intelligente og udskiftelige moduler
  • Indeholder op til tre USB , en LAN- og to RS232-porte til udvidelse og tilslutning af enheder
  • Eksporter resultater som PDF eller CSV, også til netværk
  • Automatisk trådløs genkendelse af SI Analytics ID-elektroder garanterer nøjagtig kalibrering og målinger
  • Høj opløsning pH/mV-elektrode og temperaturindgange til pH, ISE, redox (ORP) eller fotometriske titreringer
  • Perfekt til ikke-vandig titrering såsom syre- og basetal i olier (TAN og TBN)
  • Polariserbar elektrodeindgang til indstillede slutpunktstitreringer (dødstop + KF)
  • Lineær (fast stigning) og dynamisk ækvivalenspunkttitreringstilstand og titrering til slutpunkter
  • pH Stat titreringer
  • Volumetriske KF-titreringer
  • Enkelt og kontinuerlig måling
  • Formel editor til individuelle beregninger
  • Brugerstyring/adgangskode
  • Titreringer med ny fotometrisk sensor OptiLine 6
  • Dosering med op til to tilsluttede stempelburetter pr. metode
  • Titrering med udvendig stempelburette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-kompatibilitet i henhold til Rådets direktiv: 2004/108/EG; anvendte harmoniserede standarder: EN 61326-1:2006; Lavspændingsdirektiv i henhold til Rådets direktiv 2006/95/EG Testgrundlag EN 61 010, del 1
Datastyringsdetaljer 3 x USB (2 x USB-A og 1 x USB-B), 2 x RS-232-C og 1 x LAN
Inkluderer Grundenhed med 10 udskiftelige hoveder, TM 235 KF titreringsstativ med integreret omrører og pumpe, titreringsbeholder TZ 1770, mikro dobbelt platinelektrode KF 1100, startsæt, strømforsyning 100 til 240 V
Indgange pH/mV-indgang med 24 bit transducer. Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller BNC med RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
Materiale Polypropylenhus, polyesterbelagt tastatur
Strømforsyning 100 til 240 V; 50/60 Hz, effektindgang: 30 VA
Rækkevidde (mV) -2000 til +2000 til 0,1± 1
Område (pH) -3,0 til 18,00 til 0,002± 1
Relativ luftfugtighedsområde Maks. 80 % for temperaturer op til 31 °C, lineært fald ned til 50 % relativ luftfugtighed ved en temperatur på 40 °C
Opløsning 20.000 skridt
Omrørersondehastigheder 50 til 1000 U/min.
Temperaturområde (metrisk) Pt 1000 til 75 °C til 95 °C / NTC 30 KOhm -40 °C til +125 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Dimensioner (L x B x H) 250 x 80 x 130 mm (højde uden standerstang)
Spænding 100/240 V, strømindgang: 30 VA
Frekvens 50/60 Hz