Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Artikelnummer. p-7160704 Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
TitroLine 7750 KF-sæt
TitroLine™ 7750
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13496768
Brand: SI Analytics™ 285220250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 er den allrounder til både potentiometrisk titrering og volumetrisk KF-titrering.
  • pH/mV-indgang med 24 bit transducer Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-stikindsats RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
  • stik (μ A) til dobbelt platinelektroder Polarisationsspænding justerbar fra 40 til 220 mV
  • Meget synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler Med nye udskiftelige moduler, som alle relevante reagens- og enhedsdata kan lagres
  • Kan udvides takket være 2 x USB-vært, 1 x USB-pc, 1 x LAN og 2 x RS232-porte
  • Tilslutningsmuligheder er f.eks USB tastatur, USB printer, stregkodelæser, USB flashdrev, vægte, pc og andre enheder såsom stempelburetter og prøveskiftere
  • Opbevaring af resultater via USB eller LAN-forbindelse, inklusive metodeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Stander, TZ 1510, elektrodeklemme Z 305, håndbetjening TZ 3880
Materiale Polypropylen
Model- TitroLine™ 7750
Område (pH) -3 til 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C