Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Artikelnummer. 15524923 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Model-:
TitroLine 7750
TitroLine 7750 KF Sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15524923 TitroLine 7750 KF Sæt Hver
13496768 TitroLine 7750 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15524923 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220950
Forventet forsendelse: 10-11-2026
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 er den allrounder til både potentiometrisk titrering og volumetrisk KF-titrering.
  • pH/mV-indgang med 24 bit transducer Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-stikindsats RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
  • stik (μ A) til dobbelt platinelektroder Polarisationsspænding justerbar fra 40 til 220 mV
  • Meget synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler Med nye udskiftelige moduler, som alle relevante reagens- og enhedsdata kan lagres
  • Kan udvides takket være 2 x USB-vært, 1 x USB-pc, 1 x LAN og 2 x RS232-porte
  • Tilslutningsmuligheder er f.eks USB tastatur, USB printer, stregkodelæser, USB flashdrev, vægte, pc og andre enheder såsom stempelburetter og prøveskiftere
  • Opbevaring af resultater via USB eller LAN-forbindelse, inklusive metodeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer KF tilbehør: basis titrator enhed, udskiftningsenhed WA 20, TM 235 KF titreringsstativ med integreret omrører og pumpe, titreringsbeholder TZ 1770, mikro dobbelt platinelektrode KF 1100 og startsæt
Materiale Polypropylen
Model- TitroLine 7750 KF Sæt
Område (pH) -3 til 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C