Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
TitroLine 7750 KF-sæt
TitroLine™ 7750
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH/mV-indgang med 24 bit transducer Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-stikindsats RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
- stik (μ A) til dobbelt platinelektroder Polarisationsspænding justerbar fra 40 til 220 mV
- Meget synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler Med nye udskiftelige moduler, som alle relevante reagens- og enhedsdata kan lagres
- Kan udvides takket være 2 x USB-vært, 1 x USB-pc, 1 x LAN og 2 x RS232-porte
- Tilslutningsmuligheder er f.eks USB tastatur, USB printer, stregkodelæser, USB flashdrev, vægte, pc og andre enheder såsom stempelburetter og prøveskiftere
- Opbevaring af resultater via USB eller LAN-forbindelse, inklusive metodeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Stander, TZ 1510, elektrodeklemme Z 305, håndbetjening TZ 3880 |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TitroLine™ 7750 |
| Område (pH) | -3 til 18 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |