Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetriske titratorer
Artikelnummer. p-8012654 Shop alle SI Analytics produkter
Inkluderer:
Udskifteligt modul WA 05
Udskifteligt modul WA 10
Udskifteligt modul WA 20
Model-:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15157982
Brand: SI Analytics™ 285220810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nemt og præcist, med standardmetoder til forskellige applikationer. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetrisk titrator tilbyder mere ydeevne og er den volumetriske generalist til en bred vifte af brug.
  • Hurtigt, nemt og præcist
  • Med standardmetoder til forskellige applikationer (titerbestemmelse, blankværdi… )
  • Højt synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler
  • Opbevaring af resultater via USB port (PDF og CSV-format)
  • Med intelligente udskiftelige moduler (kun TitroLine™ 7500 KF)
  • Ansøgninger til TitroLine 7500™ KF: KF volumetri, død-stop-titreringer (SO 2 , bromtal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655
Type Volumetrisk KF-Titrator
Til brug med (udstyr) KF volumetri, død-stop-titreringer (SO2,bromtal).
Inkluderer Udskifteligt modul WA 05
Materiale Polypropylen
Model- TL 7500 KF 05
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (metrisk) 15.3 cm
Dybde (metrisk) 29.6 cm
Spænding 100 til 240 V