Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetriske titratorer
Artikelnummer. 15157982 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Inkluderer:
Udskifteligt modul WA 05
Udskifteligt modul WA 10
Udskifteligt modul WA 20
Model-:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Model- Pakningsstørrelse
15157982 Udskifteligt modul WA 05 TL 7500 KF 05 Hver
13486768 Udskifteligt modul WA 10 TL 7500 KF 10 Hver
13487418 Udskifteligt modul WA 20 TL 7500 KF 20 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15157982 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220810
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Nemt og præcist, med standardmetoder til forskellige applikationer. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetrisk titrator tilbyder mere ydeevne og er den volumetriske generalist til en bred vifte af brug.
  • Hurtigt, nemt og præcist
  • Med standardmetoder til forskellige applikationer (titerbestemmelse, blankværdi… )
  • Højt synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler
  • Opbevaring af resultater via USB port (PDF og CSV-format)
  • Med intelligente udskiftelige moduler (kun TitroLine™ 7500 KF)
  • Ansøgninger til TitroLine 7500™ KF: KF volumetri, død-stop-titreringer (SO 2 , bromtal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655
Type Volumetrisk KF-Titrator
Til brug med (udstyr) KF volumetri, død-stop-titreringer (SO2,bromtal).
Inkluderer Udskifteligt modul WA 05
Materiale Polypropylen
Model- TL 7500 KF 05
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (metrisk) 15.3 cm
Dybde (metrisk) 29.6 cm
Spænding 100 til 240 V