Beskrivelse
- Hurtigt, nemt og præcist
- Med standardmetoder til forskellige applikationer (titerbestemmelse, blankværdi… )
- Højt synlig fuldfarveskærm, der let kan ses fra afstand og ekstreme vinkler
- Opbevaring af resultater via USB port (PDF og CSV-format)
- Med intelligente udskiftelige moduler (kun TitroLine™ 7500 KF)
- Ansøgninger til TitroLine 7500™ KF: KF volumetri, død-stop-titreringer (SO 2 , bromtal)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 8655 |
| Type | Volumetrisk KF-Titrator |
| Til brug med (udstyr) | KF volumetri, død-stop-titreringer (SO2,bromtal). |
| Inkluderer | Udskifteligt modul WA 20 |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TL 7500 KF 20 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (metrisk) | 15.3 cm |
| Dybde (metrisk) | 29.6 cm |
| Vis mere |