Få mere at vide
SI Analytics TitroLine™ 7500 KF Trace M4
Artikelnummer. 15110226 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Type:
Benchtop Titrator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15110226 Benchtop Titrator Hver
1 options
Artikelnummer. 15110226 Leverandør SI Analytics Leverandørnr. 285220890
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Hurtig, pålidelig, nem at bruge og præcis TitroLine™ 7500 KF trace er specialisten i lavt vandindhold.
  • TitroLine™ 7500 KF sporing M4
  • TitroLine™ 7500 KF-sporet er specialisten for lave vandindhold
  • Hurtigt, nemt og præcist
  • Med standardmetoder til forskellige anvendelser (titerbestemmelse, blankværdi…)
  • Højt, synligt fuldfarvedisplay, som let kan ses på afstand og fra ekstreme vinkler
  • Lagring af resultater via USB port (PDF- og CSV-format)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Benchtop Titrator
Til brug med (udstyr) Titratorenhed, generatorelektrode TZ 1753 med membran, TM 235 KF titreringsstativ med integreret omrører og pumpe, titreringsbeholder TZ 1754, mikro-dobbelt platinelektrode KF 1150
Inkluderer Titratorenhed, generatorelektrode TZ 1753 med membran, TM 235 KF titreringsstativ med integreret omrører og pumpe, titreringsbeholder TZ 1754, mikro-dobbelt platinelektrode KF 1150