Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF spor M1 Titrator
Artikelnummer. 15146052 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Type:
Coulometrisk KF-Titrator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15146052 Coulometrisk KF-Titrator Hver
1 options
Artikelnummer. 15146052 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220860
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Øg præcisionen med fuld farvedisplay med høj synlighed og standardmetoder til forskellige applikationer. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF trace M1 Titrator har generelle titreringsegenskaber, men tilbyder forbedret ydeevne.
  • Fuld farve display kan nemt ses fra en afstand og ekstreme vinkler
  • Gem resultater via USB port (PDF- og CSV-format)
  • Indeholder standardmetoder til forskellige applikationer (titer, blindværdi, 1- eller 2-komponent reagens)
  • Titreringsstanden styrer tilsætningen af opløsningsmiddel og titreret prøveekstraktion
  • Nøjagtighed: 0,3% ved 1 mg vand
  • Inkluderer: Coulometrisk KF-titrator, leveringsomfang: titratorenhed, generatorelektrode TZ 1752 uden membran, TM 235 KF titreringsstativ med integreret omrører og pumpe, titreringsbeholder TZ 1754, mikro-dobbelt platinelektrode KF 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Coulometrisk KF-Titrator
Model- TL 7500 KF spor M1
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Bredde (metrisk) 15.3 cm
Dybde (metrisk) 29.6 cm