Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrører
Artikelnummer. p-7160703 Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine™ 7000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13456979
Brand: SI Analytics™ 285220160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrører er ideel startanordning til potentiometrisk titrering med potentiale for udvidelse og automatisering.
  • pH/mV-indgang med 24 bit transducer Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-stikindsats RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
  • Med magnetomrører TM 235
  • Ventil: PTFE/ETFE
  • Cylinder: borosilikatglas 3.3
  • Slanger: FEP, blå
  • Høj opløsning pH/mV-elektrode og temperaturindgange til pH, ISE, redox (ORP) eller fotometriske titreringer
  • Polariserbar elektrodeindgang til indstillede slutpunktstitreringer (dødstop)
  • Lineær (fast incement) og dynamisk ækvivalenspunkttitreringstilstand
  • Titrationen til pH/mV ogμ A-endepunkt
  • Manuel titreringstilstand og rutinemæssige doseringsopgaver er også tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type Farve online grafik
Type Potentiometric Titrator
Inkluderer 50 ml udskiftelig enhed WA 50, med brun glasflaske til titrant, GL 45 og S 40-flaskeadapter, rør, dryprør og titreringsspids
Materiale Polypropylen
Model- TitroLine™ 7000
Præcision 0,05 til 0,07 %
Område (pH) -3 til 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Dimensioner (L x B x H) 29.6 x 15.3 x 45 cm