Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrører
Artikelnummer. 15534923 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Model-:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine 7000, 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15534923 TitroLine 7000 Hver
13456979 TitroLine 7000, 50 ml Hver
13456768 TitroLine 7000, 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15534923 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220960
Forventet forsendelse: 24-11-2026
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrører er ideel startanordning til potentiometrisk titrering med potentiale for udvidelse og automatisering.
  • pH/mV-indgang med 24-bit transducer Elektrodesovel i henhold til DIN 19 262 eller mere med BNC-sokl, indsæt RFID-modtager til SI Analytics ID-elektroder
  • Med magnetisk omrører TM 235
  • Klap: PTFE/ETFE
  • Cylinder: borosilikatglas 3.3
  • Slanger: FEP, blå
  • Højopløsnings pH/mV-elektrode og temperaturinput til pH, ISE, redox (ORP) eller fotometriske titrationer
  • Polariserbar elektrodeindgang til fastsatte endepunktstitrationer (dødstop)
  • Lineær (fast indsættelse) og dynamisk ækvivalenspunkttitreringsmode
  • Titrationen til pH/ mV og μA-Endpoint
  • Manuelle titrerings- og rutinemæssige doseringsopgaver er også tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type Farve online grafik
Type Potentiometrisk titrator
Inkluderer Stativstang og titreringsklemme Z 305, strømforsyning 100-240 V, software TitriSoft 3.3 (TZ 3071)
Materiale Polypropylen
Model- TitroLine 7000
Præcision 0,05 til 0,07 %
Område (pH) -3 til 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Dimensioner (L x B x H) 29.6 x 15.3 x 45 cm