Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrører
Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine™ 7000
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH/mV-indgang med 24 bit transducer Elektrodestik iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-stikindsats RFID-modtager til SI Analytics ID elektroder
- Med magnetomrører TM 235
- Ventil: PTFE/ETFE
- Cylinder: borosilikatglas 3.3
- Slanger: FEP, blå
- Høj opløsning pH/mV-elektrode og temperaturindgange til pH, ISE, redox (ORP) eller fotometriske titreringer
- Polariserbar elektrodeindgang til indstillede slutpunktstitreringer (dødstop)
- Lineær (fast incement) og dynamisk ækvivalenspunkttitreringstilstand
- Titrationen til pH/mV ogμ A-endepunkt
- Manuel titreringstilstand og rutinemæssige doseringsopgaver er også tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | Farve online grafik |
| Type | Potentiometric Titrator |
| Inkluderer | 10 mL udskiftelig enhed WA 10, med brun glasflaske til titrant, GL 45 og S 40-flaskeadapter, rør, dryprør og titreringsspids |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TitroLine 7000, 10 ml |
| Præcision | 0,05 til 0,07 % |
| Område (pH) | -3 til 18 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |