Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Basic Unit Model TL 7000-M1
Shop alle SI Analytics produkter
Inkluderer:
Magnetomrører TM235
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Som regel er 10 - 15 brugermetoder normalt nok til de fleste krav. Men nogle gange har du brug for lidt mere kapacitet. De TitroLine™ 7000 kan gemme op til 50 brugermetoder.
- Højeste sikkerhed til måling og kalibrering gennem trådløs sensorgenkendelse for TitroLine™ SI Analytics ID-elektroder.
- De nye elektroder med sikker identifikation sender deres specifikke data trådløst til titratoren. Derfor TitroLine™ 7000 bruger altid de korrekte kalibreringsdata. Fejlmålinger er udelukket.
- Med en pH stat påføring en given pH justeres først og holdes derefter konstant på et bestemt tidspunkt med en syre eller en base. pH stat titrering anvendes på f.eks
- bestemmelse af enzymaktiviteten
- pH stat eluering af jordprøve ved pH 4
- overvågning af pH-værdien under kemisk syntese
- Det er muligt at detektere og beregne op til 2 ækvivalenspunkter under én titrering. Takket være dette er det muligt også at bestemme Calcium- og Magnesiumhårdheden i stedet for kun den totale hårdhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TitroLine 7000 basisenhed |
| Inkluderer | Magnetomrører TM235 |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TL 7000-M1 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (metrisk) | 15.3 cm |
| Dybde (metrisk) | 29.6 cm |
| Spænding | 100 til 240 V |