Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Basic Unit Model TL 7000-M1/20
Artikelnummer. 13302300 Shop alle SI Analytics produkter
Temperaturområde (metrisk) Omgivende:
10 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13302300
Brand: SI Analytics™ 285220150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har den højeste sikkerhed til måling og kalibrering via trådløs sensorgenkendelse til ID-elektroder. SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Basic Unit Model TL 7000-M1/20 har generelle titreringsegenskaber, men tilbyder forbedret ydeevne.
  • Som regel er 10 - 15 brugermetoder normalt nok til de fleste krav. Men nogle gange har du brug for lidt mere kapacitet. De TitroLine™ 7000 kan gemme op til 50 brugermetoder.
  • Højeste sikkerhed til måling og kalibrering gennem trådløs sensorgenkendelse for TitroLine™ SI Analytics ID-elektroder.
  • De nye elektroder med sikker identifikation sender deres specifikke data trådløst til titratoren. Derfor TitroLine™ 7000 bruger altid de korrekte kalibreringsdata. Fejlmålinger er udelukket.
  • Med en pH stat påføring en given pH justeres først og holdes derefter konstant på et bestemt tidspunkt med en syre eller en base. pH stat titrering anvendes på f.eks
    • bestemmelse af enzymaktiviteten
    • pH stat eluering af jordprøve ved pH 4
    • overvågning af pH-værdien under kemisk syntese
  • Det er muligt at detektere og beregne op til 2 ækvivalenspunkter under én titrering. Takket være dette er det muligt også at bestemme Calcium- og Magnesiumhårdheden i stedet for kun den totale hårdhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Benchtop Titrator
Inkluderer Brun glasflaske til titreringsreagens, GL 45 og S 40 flaskeadaptere, slanger, afdrypningsrør og titreringsspids.
Materiale Polypropylen
Model- TL 7000-M1/20
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (metrisk) 15.3 cm
Dybde (metrisk) 29.6 cm