Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatisk titrator
Shop alle SI Analytics produkter
Model-:
Titrator, 20 mL Dosing Unit
Titrator, 50 mL Dosing Unit
Type:
Titrator with Electrode
Titroline Let K
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Cat. No. 15314408 - TitroLine 5000 with 20mL dosing unit
Ready to use assembled 20mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Cat. No. 15324408 - TitroLine 5000 with 50mL dosing unit
pH electrode and buffer set, with ready to use assembled 50mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
- pH/mV-målingsinput i høj resolution til pH-, ORP-, sølv- og andre mV-elektroder
- pH/mV-indgang med elektrodebøsning iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-fatningsindsats (Z 860)
- Pt 1000- og NTC 30-temperaturmålingsindgang (stikdåse 2 x 4 mm) til automatisk temperaturkompensation
- Forinstallerede standardmetoder for FOS/TAC, alkalinitet, total surhedsgrad i væsker, klorid
- Enheden betjenes ved hjælp af tasterne på selve enheden, regulatoren TZ 3880 og valgfrit PC-tastatur (USB)
- Grafikkompatibel TFT-skærm
- Lineær og dynamisk titrering til ækvivalenspunkter
- Titrering til pH- og mV-endepunkter
- Omrørerforbindelse: TM 50-strømforsyning direkte gennem stempelburette
- pH/mV-målingsinput i høj resolution til pH-, ORP-, sølv- og andre mV-elektroder
- Samme manuel titrering og doseringsfunktion som stempelburetten Titronic™ 300
- Typiske anvendelser:
- pH-værdi, alkalinitet (p+m-værdi)
- FOS/TAC
- Samlet Kjeldahl-nitrogen
- Permanganatindeks og COD
- Klorid i spildevand
Certificeringer
CE-mærke: EMC: 2004/108/EG; sikkerhed EG-direktiv 2006/95
Overholdelse
ISO 8655, del 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 8655, del 6, CE-mærke: EMC: 2004/108/EG; EG-sikkerhedsdirektiv 2006/95 |
| Konnektortyper | 1 x USB-A og 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
| Oversigt | Automatisk titrator |
| Display Type | Grafikkompatibel TFT |
| Type | Titroline Let K |
| Til brug med (applikation) | Bestem klorid i spildevand, permanganatindeks og COD, samlet Kjeldhal-nitrogen, FOS/TAC, pH-værdi, alkalinitet |
| Inkluderer | Basic unit without electrode, with ready to use assembled 20 ml dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100-240 V |
| Model- | Titrator, 50 mL Dosing Unit |
| Opløsning | Skærmresolution: 0,005 til 0,025 ml; Buretteopløsning: 8000 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |
| Vis mere |