Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatisk titrator
Artikelnummer. 15314408 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Model-:
Titrator, 20 ml doseringsenhed
Titrator, 50 ml doseringsenhed
Type:
Automatisk titrator
Titrator med elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Type Pakningsstørrelse
15314408 Titrator, 50 ml doseringsenhed Automatisk titrator Hver
15324408 Titrator, 50 ml doseringsenhed Titrator med elektrode Hver
15362367 Titrator, 20 ml doseringsenhed Automatisk titrator Hver
15398293 Titrator, 20 ml doseringsenhed Titrator med elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15314408 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285225760
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Cat. No. 15314408 - TitroLine 5000 with 20mL dosing unit
Ready to use assembled 20mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Cat. No. 15324408 - TitroLine 5000 with 50mL dosing unit
pH electrode and buffer set, with ready to use assembled 50mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Få nemt præcise og hurtige resultater uden behov for træning eller viden om automatisk titrering. SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatisk titrator er førstevalget, hvis du leder efter en letanvendelig automatisk titrator til enhver applikation.
  • pH/mV-målingsinput i høj resolution til pH-, ORP-, sølv- og andre mV-elektroder
  • pH/mV-indgang med elektrodebøsning iht. DIN 19 262 eller yderligere med BNC-fatningsindsats (Z 860)
  • Pt 1000- og NTC 30-temperaturmålingsindgang (stikdåse 2 x 4 mm) til automatisk temperaturkompensation
  • Forinstallerede standardmetoder for FOS/TAC, alkalinitet, total surhedsgrad i væsker, klorid
  • Enheden betjenes ved hjælp af tasterne på selve enheden, regulatoren TZ 3880 og valgfrit PC-tastatur (USB)
  • Grafikkompatibel TFT-skærm
  • Lineær og dynamisk titrering til ækvivalenspunkter
  • Titrering til pH- og mV-endepunkter
  • Omrørerforbindelse: TM 50-strømforsyning direkte gennem stempelburette
  • pH/mV-målingsinput i høj resolution til pH-, ORP-, sølv- og andre mV-elektroder
  • Samme manuel titrering og doseringsfunktion som stempelburetten Titronic™ 300
  • Typiske anvendelser:
    • pH-værdi, alkalinitet (p+m-værdi)
    • FOS/TAC
    • Samlet Kjeldahl-nitrogen
    • Permanganatindeks og COD
    • Klorid i spildevand
Certificeringer
CE-mærke: EMC: 2004/108/EG; sikkerhed EG-direktiv 2006/95
Overholdelse
ISO 8655, del 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 8655, del 6, CE-mærke: EMC: 2004/108/EG; EG-sikkerhedsdirektiv 2006/95
Konnektortyper 1 x USB-A og 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Oversigt Automatisk titrator
Display Type Grafikkompatibel TFT
Type Automatisk titrator
Til brug med (applikation) Bestem klorid i spildevand, permanganatindeks og COD, samlet Kjeldhal-nitrogen, FOS/TAC, pH-værdi, alkalinitet
Inkluderer Basisenhed uden elektrode, med færdigmonteret 20 ml doseringsenhed, manuel controller, titreringsklemme, standstang, magnetisk omrører TM 50 og strømforsyning 100-240 V
Model- Titrator, 50 ml doseringsenhed
Opløsning Skærmresolution: 0,005 til 0,025 ml; Buretteopløsning: 8000
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Bredde (metrisk) 13.5 cm
Dybde (metrisk) 20.5 cm
Elektriske krav 100 til 240V; 50/60Hz, effektindgang 30 VA
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz