Få mere at vide
SI Analytics TitroLine™ 5000 med 20 ml grundlæggende doseringsenhed
Artikelnummer. 15334408 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
20 ml basisdoseringsenhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15334408 20 ml basisdoseringsenhed Hver
1 options
Artikelnummer. 15334408 Leverandør SI Analytics Leverandørnr. 285225850
Forventet forsendelse: 10-12-2026
TitroLine™ 5000 med 20 ml doseringsbasisenhed med Ag-elektrode ideel til brug i mange laboratorie- og videnskabelige og forskningsmiljøer.
  • TitroLine™ 5000 med 20 ml doseringsbasisenhed med Ag-elektrode
  • Automatiske titratorer TitroLine™ 5000
  • Meget kompakt ny titrator til simple rutinetitreringer
  • Titreringer til pH, mV ogμ Et slutpunkt (2 EP)
  • Titreringer til ét ækvivalenspunkt (pH og mV) med dynamisk eller lineær titreringsaddition
Typiske anvendelser for TitroLine™ 5000:
  • Saltindhold i fødevarer (ost, sojasovs, ketchup)
  • Total syre i vin og drikkevarer
  • Nitrogen iflg Kjeldahl
  • Klorid i drikkevand og andre prøver
  • Alkalinitet (p + m-værdi)
  • FOS/TAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TitroLine™ 5000 benchtop titrator
Til brug med (udstyr) 20 ml basisdoseringsenhed
Model- TitroLine™ 5000