Få mere at vide
Titriplex™ VI, Supelco™
Artikelnummer. 15827680
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15827680 100 g
15817680 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15827680 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1084350100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-42-5
Tekniske data
Smeltepunkt 240°C to 245°C (decomposes)
MDL nummer MFCD00004291
Mængde 100 g
Synonym Titriplex™ VI, 3,6-Dioxaoctamethylenedinitrilotetraacetic acid, Ethylenedioxybis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, Bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N,N′-tetraacetic acid, Ethylene glycol-bis (β-amino ethyl ether)-N,N′-tetraacetic acid, Titriplex™ VI
Molekylvægt (g/mol) 380.35