Få mere at vide
Titriplex™ V, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 67-43-6 |
| Smeltepunkt | >206°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00004289 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Titriplex™ V, Titriplex™ V |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.35 |
| Grad | Research |