Få mere at vide
Titriplex™ IV, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 213°C |
| MDL nummer | MFCD00149243 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Titriplex™ IV, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, Titriplex™ IV |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.33 (anhydrous basis) |
| Grad | Research |