Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Titreringsrør
Artikelnummer. 11643219 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Serienummer 01K
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11643219 Serienummer 01K Hver
1 options
Artikelnummer. 11643219 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 707529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 DKK
    450.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.81 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Titreringsrør med skruelåg til Titrette™
  • Titreringsrør til Titrettes
  • Bemærk venligst serienummeret på din Titrette™ eller doseringscylinder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 25 til 50 ml
    Til brug med (udstyr) Serienummer 01K
    Inkluderer Integreret afgangs-/recirkulationsventil