Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Dispensercylinder med ventilblok
Artikelnummer. 11653219 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Titrette™ 25 ml, fra serienummer 01K
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11653219 Titrette™ 25 ml, fra serienummer 01K Hver
1 options
Artikelnummer. 11653219 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 707535
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strukturel ændring fra serienummer 01K
Samlingen af titreringsrøret til ventilblokken er blevet ændret. Ved bestilling af reservedele skal der tages højde for serienummeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Titrette™ 25 ml, fra serienummer 01K
Inkluderer Ventilblok