Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ digital burette med flasketop
Artikelnummer. 10175324 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Nøjagtighed:
18 μl (0,07 %)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Nøjagtighed Pakningsstørrelse
10175324 18 μl (0,07 %) Hver
1 options
Artikelnummer. 10175324 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4760451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8210.00 DKK
    7817.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 392.04 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Den første burette med flasketop, der opfylder klasse A-fejlgrænser for buretter af glas
  • Udmærker sig ved nem titrering, et kompakt design, fremragende præcision, en udskiftelig dispenseringsenhed og en valgfri pc-grænseflade
  • Du kan bruge Titrette til at titrere hurtigt og pålideligt, selv med begrænset plads og uafhængigt af tilgængelige strømforbindelser – i laboratoriet, i produktionen eller i marken
  • Indeholder et enkelt og effektivt design til fastgørelse af flasker
  • Separate knapper til tænd/sluk, pause og CLEAR til at slette displayet og vælge funktion
  • Skridsikre håndhjul og et letløbende præcisionsgear til hurtig eller drypvis titrering gør håndteringen pålidelig og særdeles enkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 18 μl (0,07 %)
Variationskoefficient 6 μl (0,025 %)
Volumen (metrisk) Ikke relevant, da enheden fungerer i henhold til Soxhlet-Henkel
Interface Uden
Model- Ifølge Soxhlet-Henkel