Få mere at vide
SI Analytics™ Titronic™ 300 stempel burette
Artikelnummer. 15313465 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
20,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
15313465 20,5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15313465 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285225820
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Præcis doseringsinstrument til dispensable væsker, opløsningsmidler og titreringsmidler. SI Analytics™ TITRONIC™ 300 Piston Burette er den perfekte motordrevne burette til manuel titrering.
  • Manuel titrering:
    • Titrering med håndkontrol (mus)
    • Titreringshastigheden kan justeres i fem forskellige trin for at optimere hastighed og nøjagtighed
    • Automatisk beregning af resultater i forskellige enheder og eksport til en printer el USB hukommelsesenhed
    • Automatisk vægtregistrering, når vægten er tilsluttet
  • Dosering:
    • Justerbar dosering og påfyldningshastighed for hver metode
    • Justerbar påfyldning mellem hvert dosistrin
    • Den intelligente påfyldningsfunktion kontrollerer, om et doseringstrin er muligt uden påfyldning på forhånd. Dette reducerer fejlfunktioner under en seriel doseringsproces
  • Omrørertilslutning: TM 50, strømforsyning direkte gennem stempelburette
  • Interfaces: 1 x USB-A og 1 x USB-B, 2 x RS-232C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Titronic™ 300 Grundlæggende
Display Type Grafikkompatibel TFT
Til brug med (applikation) Til applikationer i laboratoriet, hvor der kræves høj præcision og fleksibilitet
Inkluderer Magnetomrørere
Model- T 300/20 M2
Opløsning Skærmopløsning: 0,005-0,025 ml; Buretteopløsning: 8000
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Bredde (metrisk) 13.5 cm
Dybde (metrisk) 20,5 cm