Få mere at vide
SI Analytics™ Titrator TitroLine™ 7500 KF sporingsmodul 3
Shop alle SI Analytics produkter
Frekvens:
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Automatisk titrator til den coulometriske KF-titrering
- Høj synlighed, fuld farveskærm, der let kan ses på afstand og i ekstreme vinkler
- Indeholder op til tre USB , en LAN- og to RS232-porte til udvidelse og tilslutning af enheder
- Eksporter resultaterne som PDF eller CSV, også til netværk
- Specifikke funktioner for TitroLine 7500 KF-sporet
- Coulometrisk KF-titrering med automatisk driftbestemmelse og korrektion
- Med standardmetoder til forskellige anvendelser såsom vand i %, vand i ppm, vand med KF ovn mv.
- Statistiske funktioner gennemsnitsværdi og relativ standardafvigelse
- Konfigurerbar udgang: Kort, standard med kurve, GLP
- Output af resultater i ppm, %, mg,μ g, mg/l. Enhed individuelt justerbar
- Også velegnet til bestemmelse af bromtal
- Formel editor til individuelle beregninger
- Brugerstyring/adgangskode
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EMC-kompatibilitet i henhold til Rådets direktiv: 2004/108/EG; anvendte harmoniserede standarder: EN 61326-1:2006; Lavspændingsdirektiv i henhold til Rådets direktiv 2006/95/EG Testgrundlag EN 61 010, del 1 |
| Datastyringsdetaljer | 3 x USB (2 x USB-A og 1 x USB-B), 2 x RS-232-C og 1 x LAN |
| Inkluderer | Grundenhed, generatorelektrode TZ 1752 med samling + tilslutningskabel, magnetomrører TM 235 (op til 500 ml, 500 til 2000 rpm), stativstang, titreringsbeholder TZ 1751, mikro dobbelt platinelektrode KF 1150, strømforsyning |
| Materiale | Polypropylenhus, polyesterbelagt fronttastatur |
| Måletilstande | Måling input indikator elektrode: Stik til dobbelt platinelektrode med 2 x 4 mm fatninger |
| Strømforsyning | 100 til 240 V; 50/60 Hz, effektindgang: 30 VA |
| Relativ luftfugtighedsområde | Maks. 80 % for temperaturer op til 31 °C, lineært fald ned til 50 % relativ luftfugtighed ved en temperatur på 40 °C |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |
| Spænding | 100 til 240 V; effektindgang: 30 VA |
| Frekvens | 50/60 Hz |