Få mere at vide
SI Analytics™ Titreringsbeholder
Artikelnummer. 10672832 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10672832 3 til 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10672832 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285213499
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
SI Analytics™ Titration Vessel er en temperaturstyret beholder, der har en dobbelt kappe med 5 åbninger.
  • Temperaturstyret titreringsbeholder
  • Dobbelt jakke
  • 4 åbninger NS 14,5 og 1 åbning NS 7,5
  • Inkluderer en mikrotitreringsspids med PTFE-indsats og gasforsyningsrør
  • Mikro design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Titreringsbeholder
Inkluderer Mikrotitreringsspids med PTFE-indsats og gasforsyningsrør
Størrelse 4 x NS 14.5, 1 x NS 7.5
Volumen (metrisk) 3 til 10 ml