Få mere at vide
SI Analytics™ Titreringstip
Artikelnummer. 10253701 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10253701 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10253701 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285213717
Forventet forsendelse: 14-12-2026
SI Analytics™ Titreringsspids er et stik til 20 ml og 50 ml burettecylindre.
  • 120 mm længde
  • KapillærØ 0,8 mm
  • Til 20 mL og 50 mL burettecylinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0,8 mm kapillær
Længde (metrisk) 120 mm