Få mere at vide
SI Analytics™ Titreringstip
Artikelnummer. p-8012653 Shop alle SI Analytics produkter
Diameter (metrisk):
0.7 mm
0.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10287781
Brand: SI Analytics™ 285227263
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Titreringsspidsen er designet til at blive fastgjort til en titrator for at øge præcisionen ved titreringspåføring.
  • Tip til titrator
  • Til brug med TITRONIC™ Serie og TitroLine™ Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) 0.7 mm
Type Titreringstip
Til brug med (udstyr) TITRONIC™ Grundlæggende, TitroLine™ Nem og TA 05 Til TA 50 plus