Få mere at vide
SI Analytics™ Titreringstip
Artikelnummer. 10287781 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,7 mm
0,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10287781 0,7 mm Pakke med 5
10663222 0,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10287781 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285227263
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Titreringsspidsen er designet til at blive fastgjort til en titrator for at øge præcisionen ved titreringspåføring.
  • Tip til titrator
  • Til brug med TITRONIC™ Serie og TitroLine™ Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) 0,7 mm
Type Titreringstip
Til brug med (udstyr) TITRONIC™ Grundlæggende, TitroLine™ Nem og TA 05 Til TA 50 plus