Beskrivelse
Pakken inkluderer:
- Én vibrerende platformsryster Titramax 1000
- Et varmemodul
- Én flad kuvøsehætte
- Indstil og juster løbende den variable hastighed på den analoge kontrolknap fra 150 til 1.350 o/min.
- En analog procestimer giver mulighed for uovervåget drift og kan indstilles fra 1 til 120 minutter. Når den indstillede tid er udløbet, lyder en akustisk alarm, og driften stopper
- Titramax 1000 er en mellemstor model og kan bære en belastning på 5 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 1.5 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 5 kg |
| Hastighedsområde | 150 til 1350 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | 65 °C (maks.) |
| Watt | 31 W |
| Produkttype | Mikropladeryster |
| Bæreevne (engelsk) | 11 lb. |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 60529 IP 30 |
| Temperaturområde (engelsk) | Op til 149 °F |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 375 x 320 x 125 mm |
| Vis mere |