Få mere at vide
Heidolph™ Titramax 101 shaker/mixer
Artikelnummer. 10101031 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
10101031 3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10101031 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5441130000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Titramax 101 Shaker/Mixer er en kompakt og pladsbesparende enhed, der accepterer belastningskapaciteter på 2 kg og plads til fire mikrotiterplader.
  • 3 mm vibrationskredsløb udfører skånsom blanding med de bedste resultater ved brug af større prøvevolumener
  • Indstillelig og trinløst justerbar hastighed fra 150 til 1.350 o/min
  • Analog procestimer kan indstilles fra 1 til 120 minutter til uovervåget drift
  • Akustisk alarm og sluk ved afslutning af timerdrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 150 til 1350 rpm
Watt 31 W
Produkttype Shaker mixer
Bæreevne (engelsk) 4.4 lb.
Certificeringer/compliance Beskyttelsesklasse DIN EN 60529, IP 30
Model- Titramax 101
Timer rækkevidde 1 til 120 min.