Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Automation Setup Kit
Artikelnummer. 17489292
Mængde:
6 prøver
Artikelnummer. 17489292
Brand: Invitrogen™ EPXSETUP384
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De ProcartaPlex Automation Setup Kit muliggør opsætning, test og validering af instrumenter for at automatisere afgørende trin i ProcartaPlex 384-brønds assayprotokol.
De ProcartaPlex Automation Setup Kit muliggør opsætning, test og validering af instrumenter for at automatisere afgørende trin i ProcartaPlex 384-brønds assayprotokol, såsom væskehåndtering og pladevask, før der køres en egentlig analyse med værdifuld prøve. Brugervejledningen beskriver, hvordan man justerer og optimerer en automatiseret magnetpladevasker efter behov under ProcartaPlex 384-brønds analyse workflow for at sikre optimal ydeevne og undgå perletab.
Hvert sæt indeholder seks optimeringstest til automatisk magnetisk pladevask.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundlæggende og opsætningssæt
Mængde 6 prøver
Til brug med (udstyr) FLEXMAP 3 D™ INTELLIFLEX™
Produktlinje ProcartaPlex
Indhold og opbevaring
•Automation Setup Beads (1X)
• 1 x 200 ml vaskebuffer (10X)
• 1 flaske læsebuffer (1X)
• Klæbende film
• ProcartaPlex 384-brønds flad bundplade Opbevares
ved 2 C °til 8 °C.