Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Automatiseringsopsætningssæt
Artikelnummer. 32045022
Skift visning
Mængde:
6 Tests
Artikelnummer. Mængde
32045022 6 Tests
1 options
Artikelnummer. 32045022 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QGPSETUP384
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
QuantiGene Plex Automation Setup Kit muliggør opsætning, test og validering af instrumenter for at automatisere vigtige trin i QuantiGene Plex 384-brønds assay-protokollen.
QuantiGene Plex Automation Setup Kit muliggør opsætning, test og validering af instrumenter for at automatisere vigtige trin i QuantiGene Plex 384-brønd-assayprotokollen, såsom væskehåndtering og pladevask, før en egentlig analyse med værdifuld prøve udføres. Brugervejledningen beskriver, hvordan man justerer og optimerer en automatiseret magnetisk pladevasker efter behov under QuantiGene Plex 384-brønds assay-arbejdsgangen for at sikre optimal ydeevne og undgå tab af perler.
Hvert sæt indeholder seks optimeringstests til automatiseret vask af magnetiske plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kanalklassifikation Virologi
Format 384-brønd
Til brug med (udstyr) FLEXMAP 3D™ INTELLIFLEX™
Indhold og opbevaring Virologi
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttype Automatiseringsopsætningssæt
Mængde 6 Tests
Forsendelsestilstand Våd is