Få mere at vide
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper pipettespidser
Artikelnummer. 11489615 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format Pakningsstørrelse
11489615 Ikke steril Bulk Pakke med 1000
11409625 Steril Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489615 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0977943C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    1175.39 DKK / Pakke med 1000
    Spare 59.61 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hydrofobe spidser med meget lav friktionskoefficient
Specifikt for Titertek™ /Labsystems 8-kanals Multistepper pipette
  • Fremstillet af nyt polypropylen materiale
  • Leveres med robotkompatible (store mikron) hydrofobe filtre for at eliminere instrumentkontamination
  • 96 tips pr. stativ
  • Volumen: 1500 μL
Specifications
Volumen (metrisk) 1500μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Format Bulk