Få mere at vide
DiversifiedBiotech Titer topper med 100 PK.
Artikelnummer. 30282270
Skift visning
Mængde:
100/pakke
50 stk./pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30282270 50 stk./pakke
30282264 100/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30282270 Leverandør DiversifiedBiotech Leverandørnr. TTOPS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 DKK
    386.98 DKK / Pakke med 50
    Spare 21.02 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Forskåret mikropladefilm med polyethylenmateriale
  • Forskåret funktion
  • Gennemborbar polyethylen-mikropladefilm til forebyggelse af krydsbrøndforurening
  • Endefaner gør filmpositionering og fjernelse problemfri
  • Titer topper med 100 PK.
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 50 stk./pakke
Produkttype Titer Tops segl
Klæbemiddel Akryl
Kan gennembores Ja