Få mere at vide
Titaniumtråd, 0,81 mm (0,032 tommer) dia x 90 cm (35 tommer) lang, udglødet, 99,7 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408019
Mængde:
10 Pc.
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 11385779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010395.KK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 12,9 g/stk
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray wire
Tæthed 4.506g/cm3
Mængde 10 Pc.
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.7% (Metals basis)
Form Wire