Få mere at vide
Titaniumtråd, 0,81 mm (0,032 tommer) diameter x 90 cm (35 tommer) lang, annealed, 99,7% (metalbasis)
Artikelnummer. 11385779
Skift visning
Mængde:
10 Pc.
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385779 10 Pc. Pakke med 10
11355868 50 Pc. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010395.KK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Form: ca. 12,9 g/stk. | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå tråd
Tæthed 4,506 g/cm3
Mængde 10 Pc.
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,7 % (metalbasis)
Form Wire