Få mere at vide
Titanium wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium wire |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed |
| Mængde | 50 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.88g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |