Få mere at vide
Titaniumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, 99,7 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11365868
Skift visning
Mængde:
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365868 50 m 50m
11375868 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010396.H2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Udseende Sølvgrå tråd
Mængde 50 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,7 % (metalbasis)
Form Wire