Få mere at vide
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30327689
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Artikelnummer. Mængde
30327689 1 Ea.
1 options
Artikelnummer. 30327689 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. IARMTI5224422X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Mængde 1 Ea.
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Form Disc
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Iron: 240 ppm, Ruthenium: 29 ppm, Vanadium: 29 ppm, Cobalt: 18 ppm, Palladium: 18 ppm, Copper: 17 ppm, Niobium: 17 ppm, Tantalum: 17 ppm, Phosphorus: 15 ppm, Tungsten: 13 ppm, Sulfur: 9 ppm, Nickel: 7 ppm, Boron: 6 ppm, Yttrium: 2 ppm, Carbon: 0%, Hydrogen: 0%, Manganese: 0%, Nitrogen: 0%, Oxygen: 0%, Silicon: 0%, Tin: 2%, Zirconium: 2%, Chromium: 4%, Molybdenum: 4%, Aluminium: 5%