Få mere at vide
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, 65g, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30313520
Skift visning
Mængde:
65 g
Artikelnummer. Mængde
30313520 65 g
1 options
Artikelnummer. 30313520 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. IARMTI5224422C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, 65g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Mængde 65 g
Vægt 65 g
Form Pieces
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Iron: 240 ppm, Ruthenium: 29 ppm, Vanadium: 29 ppm, Cobalt: 18 ppm, Palladium: 18 ppm, Copper: 17 ppm, Niobium: 17 ppm, Tantalum: 17 ppm, Phosphorus: 15 ppm, Tungsten: 13 ppm, Sulfur: 9 ppm, Nickel: 7 ppm, Boron: 6 ppm, Yttrium: 2 ppm, Carbon: 0%, Hydrogen: 0%, Manganese: 0%, Nitrogen: 0%, Oxygen: 0%, Silicon: 0%, Tin: 2%, Zirconium: 2%, Chromium: 4%, Molybdenum: 4%, Aluminium: 5%