Få mere at vide
Titanium Thinfoil, 0.0127mm (0.0005in) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408017
Mængde:
90 x 90 mm
90 x 560 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11335797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043476.YK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: a0.46g/90x90mm, Not certified pinhole free
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Grå
Udseende Dark Gray foil
Tæthed 4.506g/cm3
Mængde 90 x 90 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)