Få mere at vide
Titanium Thinfoil, 0,0127 mm (0,0005 tommer) tykt, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335797
Skift visning
Mængde:
90 x 90 mm
90 x 560 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335797 90 x 90 mm Hver
11345797 90 x 560 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043476.YK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.30 DKK
    1034.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 255.65 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Form: a0,46g/90x90mm, ikke certificeret hulfri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Grå
Udseende Mørkegrå floret
Tæthed 4,506 g/cm3
Mængde 90 x 90 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)