Få mere at vide
Titanium tyndfolie, 0,0127 mm (0,0005 tommer) tyk, 99,6% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059241
Mængde:
90 x 100 mm
90 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
23kg
25kg
Artikelnummer. 11379768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044243.6N
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Thinfoil
Navn note 0.0127mm (0.0005 in.) thick, Light Tight
Mængde 90 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.515g/90x100mm
Form Thin Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.6%
Grad Kommerciel Pure 4