Få mere at vide
Titanium tyndfolie, 0,0127 mm (0,0005 tommer) tyk, 99,6% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium Thinfoil |
| Navn note | 0,0127 mm (0,0005 tommer) tyk, let tæt |
| Mængde | 90 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,515g/90x100mm |
| Form | Tynd folie |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.6% |
| Grad | Kommerciel Pure 4 |