Få mere at vide
Titanium Thinfoil, 0,0114 mm (0,00045 tommer) tykt, 99,6 % (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Titanium Thinfoil |
| Navn note | 0,0114 mm (0,00045 tommer) tyk, let tæt, |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,514g/100x100mm |
| Form | Tynd folie |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.6% |
| Grad | Kommerciel Pure 4 |