Få mere at vide
Titanium Standard for ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10096563 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10096563 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 10096563 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLTI92Y
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ti1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 16962-40-6
Analysecertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type ICP/ICP-MS Standard
Opløsningsmiddel eller Matrix Water/Trace F-
Mængde 125 mL
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug