Få mere at vide
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073226 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10611193
Brand: Fisher Chemical J/8110/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 11264
Tekniske data
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Farve Purple
Mængde 100 mL