Få mere at vide
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10735911 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10735911 500 mL 500ml
10611193 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735911 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8110/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 11264
Tekniske data
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Farve Purple
Mængde 500 mL